Merck
C7698
Sigma-Aldrich
シクロヘキシミド
from microbial, ≥94% (TLC)
別名:
3-[2-(3,5-ジメチル-2-オキソシクロヘキシル)-2-ヒドロキシエチル]グルタルイミド, アクチジオン, ナラマイシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23NO4
CAS番号:
分子量:
281.35
Beilstein:
88868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
microbial
アッセイ
≥94% (TLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
ethanol: soluble, clear to hazy
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI Key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
詳細
シクロヘキシミドは、アクチジオンとしても知られるグルタルイミド抗生物質であり、一般にバクテリウム属ストレプトミセス・グリセウス由来です。翻訳の転座ステップを妨害することにより真核細胞のタンパク質生合成の強力な阻害剤として作用し、翻訳伸長を効果的にブロックします。微生物学においては、酵母および真菌の耐性菌株の選択剤として重要な役割を果たし、管理された実験環境にとって極めて有用であることが分かっています。
細胞生物学および生化学の研究では、シクロヘキシミドはアポトーシス誘導に関して二面性を示し、細胞タイプに応じてアポトーシスを誘導したり阻害したりします。この迅速で可逆性の効果により、細胞プロセスの研究とタンパク質半減期の測定に最適な選択肢となっています。シクロヘキシミドは、生化学的研究でも幅広く使用されており、in vitro(すなわち生体外)での研究において真核細胞のタンパク質合成を阻害するとともに、これを除去するだけですぐに逆の効果を発揮します。そのため、シクロヘキシミドは細胞生物学および生化学の研究に望ましい選択肢となっており、緻密な制御と多用途性を実験にもたらします。
アプリケーション
  • 酵母株において、シクロヘキシミドは、シクロヘキシミド追跡実験におけるタンパク質合成阻害剤として使用されています。
  • 哺乳類細胞における翻訳阻害に使用されています。
  • 真菌の増殖抑制に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:真核生物における翻訳阻害により、細胞増殖の停止と細胞死を引き起こします。CHXは、酵母や真菌のCHX耐性株の選択、短命のタンパク質の検出およびタンパク質発現の超誘導のためのタンパク質合成の制御された阻害、およびアポトーシス誘導または細胞死受容体によるアポトーシス誘導の促進のために広く使用されています。
活性スペクトル:カンジダ菌、アスペルギルス属、サッカロミセス属、ペニシリウム属などの酵母および真菌に対して活性を示します。
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質抗生物質
  • 一般に細胞生物学および生化学の研究に使用される
保管および安定性
Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
only to qualified or authorized persons.
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C7698-VAR:
C7698-25G:4548173277097
C7698-1G:4548173192291
C7698-100MG:4548173277080
C7698-5G:4548173192307
C7698-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quality control of a transcriptional regulator by SUMO-targeted degradation.
Wang Z and Prelich G
Molecular and Cellular Biology, 29, 1694-1694 (2009)
Potential pathogenic bacteria in metalworking fluids and aerosols from a machining facility.
Perkins SD and Angenent LT
FEMS Microbiology Ecology, 74, 643-643 (2010)
Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) blockage promotes nonsense mRNA stabilization in protein 4.1R deficient cells carrying the 4.1R Coimbra variant of hereditary elliptocytosis.
Moriniere M et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 45, 284-284 (2010)
Zhen Zhang et al.
Frontiers in endocrinology, 5, 206-206 (2014-12-19)
O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) is a post-translational modification involving an attachment of a single β-N-acetylglucosamine moiety to serine or threonine residues in nuclear and cytoplasmic proteins. Cellular O-GlcNAc levels are regulated by two enzymes: O-GlcNAc transferase (OGT) and O-GlcNAcase (OGA), which
Junxuan Xu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1866(9), 1487-1497 (2019-06-24)
Drosophila ZIP13 (dZIP13, CG7816/ZIP99C) belongs to the SLC39A family and is connected to iron homeostasis in the fruit fly. In this study, we show that dZIP13 level is strongly regulated by iron. In addition to a mild response to iron