スキップする
01409
アセチルリン酸リチウムカリウム
purum p.a., ≥97.0% (NT)
別名:
アセチルリン酸 リチウムカリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥15,000
2.5 g
カートの在庫状況を確認する
¥45,200
この商品について
化学式:
CH3COOP(O)(OK)(OLi)
CAS番号:
分子量:
184.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
304-378-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5689718
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear, colorless
¥15,000
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
General description
Lithium potassium acetyl phosphate is an organometallic compound that is used as a phosphoryl group donor. It is commonly used in protein phosphorylation reactions.
Application
Lithium potassium acetyl phosphate has been used as a component of cocktail A in evaluating the activity of choline acetyltransferase in mice brain tissue homogenates.
Biochem/physiol Actions
Lithium potassium acetyl phosphate is suitable as a source of acetyl phosphate. It is suitable for reducing inorganic monophosphate by-product formation by replacing inorganic oligophosphates in phosphatase-catalyzed transphosphorylation.
Other Notes
アデノシン-5'-三リン酸、ATP、その他の三リン酸の再生に用いる高エネルギー化合物[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A0262442682P0662
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥85% (elemental analysis)
assay
99%
assay
≥99.0%
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F))
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>100 °C (lit.)
mp
252.6 °C (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
01409-VAR: + 01409-BULK: + 01409-2.5G: + 01409-500MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)