Merck
C1506
Sigma-Aldrich
シチジン 5′-三リン酸 二ナトリウム塩
≥95%
別名:
CTP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥2,667
25 MG
¥5,341
100 MG
¥15,260
250 MG
¥25,830
1 G
¥74,900
¥2,667
単価¥3,810割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥2,667
25 MG
¥5,341
100 MG
¥15,260
250 MG
¥25,830
1 G
¥74,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N3Na2O14P3
CAS番号:
分子量:
527.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥2,667
単価¥3,810割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI Key
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シチジン5′-三リン酸はピリミジン環を有するヌクレオシド三リン酸です。RNA中に存在します。[1]
アプリケーション
シチジン5′-三リン酸二ナトリウム塩は、以下の用途に使用されています:
  • ルミノメトリー分析におけるアデノシン一リン酸(AMP)からアデノシン二リン酸(ADP)への変換に[2]
  • 大規模RNA合成用のリボヌクレオチド5′-三リン酸前駆体ストックの調製に[3]
  • in vitro転写の実施に[4]
生物化学的/生理学的作用
シチジン5′-三リン酸(CTP)はアスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼの作用を阻害します。本酵素はピリミジン生合成に関与します。[1]アデノシン三リン酸(ATP)と同様に、CTPは高エネルギー分子として働きます。グリセロリン脂質生合成およびタンパク質グリコシル化の補酵素として機能します。[5]
P2X4 プリンレセプタ-のアゴニストです。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のP2 Receptors:P2X Ion Channel Family(P2受容体:P2Xイオンチャネルファミリー)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1506-VAR:
C1506-10MG:
C1506-1G:
C1506-500MG:
C1506-100MG:
C1506-25MG:
C1506-BULK:
C1506-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Secretion From Dense Granules
Platelets and megakaryocytes, 83-93 (2004)
Genetics (2016)
Methods in Molecular Biology, 89-89 (2018)
Scientific and Technical Terms in Bioengineering and Biological Engineering (2018)
Sean A McKenna et al.
Nature protocols, 2(12), 3270-3277 (2007-12-15)
RNA synthesis using in vitro transcription by phage T7 RNA polymerase allows preparation of milligram quantities of RNA for biochemical, biophysical and structural investigations. Previous purification approaches relied on gel electrophoretic or gravity-flow chromatography methods. We present here a protocol