Merck
C4135
Sigma-Aldrich
リン酸カルバミル 二ナトリウム塩
≥80%
別名:
Disodium carbamyl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2NO5PNa2
CAS番号:
分子量:
184.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥80%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].NC(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/CH4NO5P.2Na/c2-1(3)7-8(4,5)6;;/h(H2,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZZRCKSSPGJOTEE-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
リン酸カルバミル二ナトリウム塩(CPC)は、カルボン酸を活性化して、これらをそれぞれの混合無水物に変換できることから、有機合成における重要な試薬となっています。カルボン酸の活性化と環化反応の促進による、環状ペプチドおよび大員環の合成に使用されます。
アプリケーション
  • 生命の起源のシナリオにおけるウラシル合成のためのカルバモイルリン酸とその置換体:この研究では、初期地球の条件下の、RNAの基本成分であるウラシルの前生物的合成におけるカルバモイルリン酸ナトリウム塩の役割を検討しています(LMP Ter-Ovanessian et al., 2021)。
  • 生命の起源における原始的な池でのウラシル骨格の構築:アスパラギン酸のカルバモイル化:カルバモイルリン酸の前生物的重要性に関するさらなる研究により、初期地球のシナリオにおいてカルバモイルリン酸がアスパラギン酸と相互作用してウラシルを形成した可能性が示されました(LMP Ter-Ovanessian, JF Lambert, MC Maurel, 2022)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4135-VAR:
C4135-BULK:
C4135-5G:
C4135-1G:
C4135-10MG-KC:
C4135-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eduardo H Morales et al.
BMC microbiology, 12, 63-63 (2012-05-02)
Hydrogen peroxide (H2O2) and hypochlorous acid (HOCl) are reactive oxygen species that are part of the oxidative burst encountered by Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) upon internalization by phagocytic cells. In order to survive, bacteria must sense these signals
Dan M Park et al.
ACS synthetic biology, 8(4), 807-817 (2019-03-22)
The ability to detect uranium (U) through environmental monitoring is of critical importance for informing water resource protection and nonproliferation efforts. While technologies exist for environmental U detection, wide-area environmental monitoring, i.e. sampling coverage over large areas not known to
P Guerrero et al.
Microbiology (Reading, England), 159(Pt 10), 2049-2057 (2013-08-07)
In response to antibiotics, bacteria activate regulatory systems that control the expression of genes that participate in detoxifying these compounds, like multidrug efflux systems. We previously demonstrated that the BaeSR two-component system from Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) participates
Amino acids downregulate SIRT4 to detoxify ammonia through the urea cycle
Hu Song-Hua, et al
Nature metabolism, 1-16 (2023)