スキップする
CS0780
β-N-アセチルグルコサミニダーゼアッセイキット
sufficient for 50 reactions (1 mL), sufficient for 500 reactions (100 μL)
別名:
ベータ- NAG 活性アッセイキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥126,000
この商品について
UNSPSC Code:
12161503
EC Number:
222-398-7
NACRES:
NA.84
¥126,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
sufficient for 50 reactions (1 mL), sufficient for 500 reactions (100 μL)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... NAGLU(4669)
Application
キットには、精製酵素をはじめ、細胞ライセ-トや組織ホモジネ-ト中のβ-N-アセチルグルコサミニダ-ゼ活性を迅速かつ簡便に検出するために必要な試薬がすべて用意されています。分画した細胞・組織サンプル中のリソソ-ムを検出する有効な手段としてご利用いただけます。
Biochem/physiol Actions
哺乳類のN-アセチル-D-アセチルグルコサミニダ-ゼ(NAG)は、糖脂質や糖タンパク質の細胞内分解にかかわるリソソ-ム酵素です。この酵素はヒト腎臓、肺、肝臓のリソソ-ムで高レベルの活性が検出されています。血清NAG量の増加は、ある種のがんに関与しています。
Analysis Note
このアッセイキットは、NAG基質(NP-GLcNAc)の酵素による加水分解反応に基づいています。酵素による基質の加水分解でp-ニトロフェニレ-トイオンが遊離します。この反応産物を比色定量で検出します(405 nm)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CS0720APFCS0170
description
sufficient for 50 reactions (1 mL), sufficient for 500 reactions (100 μL)
description
1 kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette), 1 kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates)
description
-
description
1 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
Gene Information
human ... NAGLU(4669)
Gene Information
human ... CS(1431)
Gene Information
human ... ALPL(249)
Gene Information
human ... TXNRD1(7296), TXNRD2(10587), TXNRD3(114112)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 500 reactions (100 μL), sufficient for 50 reactions (1 mL)
usage
 kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates),  kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette)
usage
 kit sufficient for 300 reactions (200 μl reactions)
usage
 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Dilution Buffer 8 mL
  • 4-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide 50 mg
  • Citrate Buffer Solution, 0.09 M 100 mL
  • p-Nitrophenol Standard Solution, 10 mM 1 mL
  • β-N-Acetylglucosaminidase from Jack beans 1 vial
  • Sodium carbonate 5 g
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
wgk
WGK 3
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What's the enzyme dilution factor in the formula ?
    1 回答
    1. For this product, the enzyme dilution factor is the factor by which the enzyme is diluted before the assay. The NAG Control Enzyme bulletin specifies a 1:100 dilution in Dilution Buffer, giving a dilution factor of 100. If the sample is undiluted, use 1; if diluted differently, use that actual dilution factor. Please see the link below to access the product datasheet, page 3, to review the recommended Activity Calculations:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/236/582/cs0780pis-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  2. What are the lower and upper limits of enzyme activity that the CS0780 B-N-Acetylglucosaminidase Assay Kit can measure?
    1 回答
    1. The kit does not have specified lower and upper detection limits for enzyme activity. The enzyme activity needs to be empirically determined using varying enzyme amounts.