Merck
B8959
Sigma-Aldrich
ベンゾニトリル
ReagentPlus®, 99%
別名:
シアン化フェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥7,450
¥7,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥7,450
About This Item
化学式:
C6H5CN
CAS番号:
分子量:
103.12
Beilstein:
506893
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
eCl@ss:
39031505
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
191 °C (lit.)
¥7,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
reagent
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
SMILES記法
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Benzonitrile, also known as a phenyl cyanide compound, is a useful solvent and a versatile precursor to many derivatives. It is a good solvent for the study of inorganic, organic, anhydrous, and organometallic compounds.[1][2]
アプリケーション
Benzonitrile can be used as:
  • An electrochemical solvent to investigate the electrochemistry, spectroscopic properties, and reactivity of a series of cobalt porphyrins with various substituents.[3]
  • Building block or starting material in various organic synthesis reactions.[1]
  • Employed in coupling reactions, such as Suzuki couplings or Heck reactions, to facilitate the formation of carbon-carbon bonds.[3]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B8959-2.5L:
B8959-250ML:
B8959-VAR:
B8959-500ML:4548173189796
B8959-10L:
B8959-100ML:4548173189765
B8959-2L:4548173189789
B8959-18L:4548173276410
B8959-5ML:
B8959-BULK:
B8959-20L:4548173189772
B8959-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemistry and Spectroelectrochemistry of Cobalt Porphyrins with ?-Extending and/or Highly Electron-Withdrawing Pyrrole Substituents. In Situ Electrogeneration of ?-Bonded Complexes
Ke X, et al.
Inorganic Chemistry, 57(3), 1490-1503 (2018)
Vibrational fundamentals and natural bond orbitals analysis of some tri-fluorinated benzonitriles in ground state
Mukherjee V, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 81(1), 609-619 (2011)
Purification of solvents for electroanalysis: benzonitrile; dichloromethane; 1, 1-dichloroethane and 1, 2-dichloroethane
Kadish KM, et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 59(5), 703-714 (1987)
A general and efficient heterogeneous gold-catalyzed hydration of nitriles in neat water under mild atmospheric conditions.
Yong-Mei Liu et al.
ChemSusChem, 5(8), 1392-1396 (2012-06-08)
Mustafa Supur et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(50), 14430-14437 (2011-11-25)
Photoinduced electron-transfer processes of a newly synthesized rodlike covalently linked ferrocene-naphthalenediimide-[60]fullerene (Fc-NDI-C(60)) triad in which Fc is an electron donor and NDI and C(60) are electron acceptors with similar first one-electron reduction potentials have been studied in benzonitrile. In the