Merck
M29908
Sigma-Aldrich
安息香酸メチル
99%
別名:
Methyl benzenecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOCH3
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
1072099
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
蒸気密度
4.68 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
密度
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸メチルは、香料工業で広く用いられている揮発性の芳香族エステル化合物です。これはグアバ、マンゴーおよびキウイフルーツに天然に存在します。
アプリケーション
安息香酸メチル(C6H5CO2CH3)は、下記の化合物の前駆体として使用することができます:
  • 担持酸化マンガン触媒を用いたベンズアルデヒドの選択的合成。;
  • フリーデル‐クラフツアシル化を介したアリール化合物との反応によるベンゾフェノン誘導体の生成。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M29908-3KG:
M29908-500ML:
M29908-500G:
M29908-2.5L:
M29908-25G:
M29908-BULK:
M29908-VAR:
M29908-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Hydrogenation of methyl benzoate to benzaldehyde over manganese oxide catalysts prepared from Mg/Mn/Al hydrotalcite-like compounds
Chen A, et al.
Applied Catalysis A: General, 274(1-2), 101-109 (2004)
Characterization and Activity of MnO/γ-Al2O3 for Hydrogenation of Methyl Benzoate to Benzaldehyde
Xu H-L, et al.
Chin. J. Chem., 19(7), 647-651 (2001)
Direct aerobic oxidation of primary alcohols to methyl esters catalyzed by a heterogeneous gold catalyst
Nielsen IS, et al.
Catalysis Letters, 116(1-2), 35-40 (2007)
N Dudareva et al.
The Plant cell, 12(6), 949-961 (2000-06-15)
In snapdragon flowers, the volatile ester methyl benzoate is the most abundant scent compound. It is synthesized by and emitted from only the upper and lower lobes of petals, where pollinators (bumblebees) come in contact with the flower. Emission of
Trifluoromethanesulfonic acid catalyzed novel Friedel-Crafts acylation of aromatics with methyl benzoate.
Hwang JP, et al.
Tetrahedron, 56(37), 7199-7203 (2000)