Merck
270318
Supelco
ベンゾニトリル
suitable for HPLC, 99.9%
別名:
シアン化フェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CN
CAS番号:
分子量:
103.12
Beilstein:
506893
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
eCl@ss:
39031505
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
191 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
HPLC grade
アッセイ
99.9%
フォーム
liquid
精製方法
glass distillation
expl. lim.
0.34-6.3 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.03% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 300 nm Amax: 1.0
λ: 310 nm Amax: 0.40
λ: 335 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270318-100ML:4548173127132
270318-VAR:
270318-1L:4548173127149
270318-6X800ML:
270318-500ML:
270318-BULK:
270318-6X500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benzonitrile and acetonitrile complexes of ruthenium ammines.
Clarke RE and Ford PC.
Inorganic Chemistry, 9(2), 227-235 (1970)
Microwave spectra of isotopic benzonitriles. Refined molecular structure of benzonitrile.
Casado J, et al.
Journal of Molecular Structure, 8(1-2), 211-224 (1971)
Kenji Ueura et al.
Organic letters, 7(11), 2229-2231 (2005-05-20)
[reaction: see text]. The Suzuki-Miyaura-type cross-coupling of arylboron compounds with aryl halides proceeds efficiently in the presence of a rhodium-based catalyst system to produce the corresponding biaryls. Furthermore, it has unexpectedly been observed that the treatment with benzonitrile under similar
Johanna Ungersboeck et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 70(11), 2615-2620 (2012-09-04)
The intention for the present study was to implement a microfluidic set-up for N-(11)C-methylations in a flow-through microreactor device with [(11)C]DASB as model-compound and [(11)C]CH(3)I and [(11)C]CH(3)OTf, respectively, as (11)C-methylation agents. Due to an observed "aging" effect of the (11)C-methylation
Mustafa Supur et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(50), 14430-14437 (2011-11-25)
Photoinduced electron-transfer processes of a newly synthesized rodlike covalently linked ferrocene-naphthalenediimide-[60]fullerene (Fc-NDI-C(60)) triad in which Fc is an electron donor and NDI and C(60) are electron acceptors with similar first one-electron reduction potentials have been studied in benzonitrile. In the