アッセイ
98%
形状
solid
bp
103-106 °C/20 mmHg (lit.)
217 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
溶解性
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
water: insoluble
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI Key
VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
132330-BULK:
132330-500G:4548173104621
132330-25KG:
132330-25G:4548173104614
132330-VAR:
132330-100G:4548173104607