Merck
11607
Sigma-Aldrich
ホウ酸
Boric acid
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥22,400
¥22,400
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥22,400
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥22,400
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
99.5-100.5%
フォーム
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
不純物
organic substances, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
損失
≤0.5% loss on drying, 5 h (on silica gel)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 3.3%)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: in accordance
密度
1.440 g/cm3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11607-VAR:
11607-6X2.5KG:
11607-BULK:
11607-25KG-H:
11607-6X1KG:
11607-1KG:
11607-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catanzaro EJ.
Boric Acid: Isotopic and Assay Standard Reference Materials, 1-1 (1970)
L Charlet Bhami et al.
Journal of vector borne diseases, 52(2), 147-152 (2015-06-30)
The use of low concentrations of boric acid as a potential and effective control agent for the eggs and immature stages of Aedes aegypti L. and Aedes albopictus Skuse (Diptera: Culicidae) is found to be safe and effective as compared
One-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones using boric acid as catalyst.
Tu S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6153-6155 (2003)
L Romano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 55(1), 110-114 (2004-12-03)
There is very little information, to date, on the antifungal activity of bergamot oil. In this study, we investigated the in vitro activity of three bergamot oils (natural essence, furocoumarin-free extract and distilled extract) against clinically relevant Candida species. We
Jing Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(10), C943-C960 (2014-03-22)
The human solute carrier (SLC26) family of anion transporters consists of 10 members (SLCA1-11, SLCA10 being a pseudogene) that encode membrane proteins containing ~12 transmembrane (TM) segments with putative N-glycosylation sites (-NXS/T-) in extracellular loops and a COOH-terminal cytosolic STAS
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー