Merck
791768
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥5,960
1 KG
¥12,600
2.5 KG
¥20,400
12 KG
¥43,600
6 X 1 KG
¥62,200
¥5,960
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥5,960
1 KG
¥12,600
2.5 KG
¥20,400
12 KG
¥43,600
6 X 1 KG
¥62,200
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
¥5,960
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
anhydrous
認証
suitable for EPA 300
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
損失
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
アプリケーション
PFAS testing
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 炭素存在下での NaOH の脱窒メカニズム。: 環境用途における炭酸ナトリウムと他の化学物質の相互作用について検討します。特に、水処理に重要な脱窒プロセスに焦点を当てます(Li et al., 2005)。
  • 地熱塩水に溶解したシリカの濃度を決定するためのキャピラリー電気泳動の評価。: 複雑な地熱流体中のシリカを正確に測定するために不可欠な、キャピラリー電気泳動のサンプル pH を変更する炭酸ナトリウムの役割について説明します(Santoyo et al., 2005)。
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791768-6X1KG:
791768-VAR:
791768-2.5KG:
791768-12KG:
791768-4X2.5KG:
791768-BULK:
791768-1KG:
791768-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yukiyo Sato et al.
PloS one, 9(6), e99041-e99041 (2014-06-11)
The accumulation of RCY1 protein, which is encoded by RESISTANCE TO CMV(Y) (RCY1), a CC-NB-LRR class R-gene, is tightly correlated with the strength of the resistance to a yellow strain of Cucumber mosaic virus [CMV(Y)] in Arabidopsis thaliana. In order
I Irwansyah et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(4), 648-654 (2014-12-03)
Antimicrobial hydrogels are prepared based on the co-assembly of commercial Fmoc-phenylalanine and Fmoc-leucine, which act as the hydrogelator and antimicrobial building block, respectively. This co-assembled antimicrobial hydrogel is demonstrated to exhibit selective bactericidal activity for gram-positive bacteria while being biocompatible
Jia Bao et al.
Environmental science and pollution research international, 21(12), 7650-7655 (2014-03-14)
Severe perfluoroalkyl acid (PFAA) contamination resulting from the fast-growing semiconductor, electrochemical, and optoelectronic industries has been determined in the river water in the vicinity of the Taipei area, Taiwan, during recent years. However, little is known about body burdens of
M Hedenstierna et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 41(6), 532-543 (2015-01-30)
A sustained viral response (SVR) after interferon-based therapy of chronic hepatitis C virus (HCV) infection is regarded to represent a cure. Previous studies have used different markers to clarify whether an SVR truly represents a cure, but no study has
Kerstin Sandholm et al.
PloS one, 9(9), e108013-e108013 (2014-09-30)
Here we investigated the role of complement activation in phagocytosis and the release of cytokines and chemokines in response to two clinical isolates: Borrelia afzelii K78, which is resistant to complement-mediated lysis, and Borrelia garinii LU59, which is complement-sensitive. Borrelia
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.