Merck
S6014
Sigma-Aldrich
重炭酸ナトリウム
ACS reagent, ≥99.7%
別名:
炭酸水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHCO3
CAS番号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
認証
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
アッセイ
≥99.7%
99.7-100.3%
形状
powder
不純物
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sodium Bicarbonate(別名:ベーキングソーダ)は、酸性スピルの中和、pHレベルの制御、体内における特定の酸性毒素の作用の相殺のための温和な塩基として一般的に使用されています。また、酢やレモンジュースのような酸性成分と反応するとCOを発生させることにより膨張剤としても機能します。
アプリケーション
Sodium bicarbonateは、以下の用途で使用されます:
  • 1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-D-mannitolおよび2,3-Cyclohexylidene-D-glyceraldehydeの合成において反応混合物を中和するための温和な塩基として
  • Dimethyl etherを生成するためのmethanol脱水反応の中で、gamma alumina (γ-Al2O3)触媒の合成における共沈法の沈殿剤として
  • 高性能薄層複合(TFC)正浸透(FO)膜の設計のための多孔質poly(ethersulfone)担体層の形成中に基質多孔度を高めるためのポア形成剤およびCO2源として。
  • Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas.: This study utilizes sodium bicarbonate in a novel approach for the development of a contactless conductivity sensor. The sensor uses moist paper to absorb CO2 gas generated from sodium bicarbonate, demonstrating its potential for environmental monitoring and analytical applications (Sonsa-Ard et al., 2020).
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S6014-CH:
S6014-4X2.5KG:4548173211145
S6014-2.5KG:4548173211121
S6014-1KG:4548173211114
S6014-VAR-D:
S6014-36X500G:
S6014-50KG:
S6014-EW:
S6014-500G:4548173211152
S6014-25G:4548173211138
S6014-RSAMPLE:
S6014-12KG:4548173211107
S6014-VAR:
S6014-BULK:
S6014-5KG:4548173211169
S6014-36-X500G:
S6014-6X500G:4548173211176
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sodium bicarbonate: A review and its uses in dentistry
Sathyasree M, et al.
Indian Journal of Dental Research, 29, 672-677 (2018)
Reduction of the structure parameter of forward osmosis membranes by using sodium bicarbonate as pore-forming agent
Alireza S, et al.
Langmuir, 37, 7591-7599 (2021)
Effect of different bicarbonates as leavening agents in combination on product characteristics of cookies and cake
Savita S, et al.
Chemical Science Review and Letters, 6, 439-445 (2017)
Investigation of different precipitating agents effects on performance of $\gamma$-Al2O3 nanocatalysts for methanol dehydration to dimethyl ether
Seyyed Yaghoob H, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 4421-4428 (2014)
A publication of reliable methods for the preparation of organic compounds.
Hiroki A, et al.
Organic Syntheses, 157 (2011)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.