Merck
223530
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム
Sodium carbonate
powder, ≥99.5%, ACS reagent
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥13,400
1 KG
¥18,100
2.5 KG
¥29,000
¥13,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのACS グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥13,400
1 KG
¥18,100
2.5 KG
¥29,000
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥13,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのACS グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
認証
suitable for EPA 300
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
不純物
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
損失
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸ナトリウム(ソーダ灰)は、無機化合物です。化学製品の合成、洗剤処方、排煙脱硫、紙やパルプの製造に使用されます。
アプリケーション
炭酸ナトリウムは以下の用途に使用できます:
  • カルコンおよびアザカルコンの合成におけるアルデヒドとケトンのアルドール縮合における触媒として。
  • 還元剤としてのcymbopogon citratusの存在下でのFeO-NP (酸化鉄ナノ粒子)の合成におけるpH安定剤として。
  • Pd触媒による鈴木カップリング反応における塩基として。
  • ビアリールを形成するための、溶媒として水を使用し、相間移動触媒としてTBAB(臭化テトラブチルアンモニウム)を使用した、ハロゲン化アリールとアリールボロン酸の遷移金属を含まない鈴木カップリング反応における塩基として。
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223530-1KG:4548173118369
223530-12KG:
223530-2.5KG:4548173118376
223530-CH:
223530-VAR:
223530-500G:4548173118383
223530-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Jian-Wen Chen et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 284(6), E1149-E1155 (2003-02-27)
At present, the circulating bioactivity of insulin-like growth factor I (IGF-I) is estimated by immunological measurements of IGF-I levels. However, immunoassays ignore the modifying effects of the IGF-binding proteins (IGFBPs) on the interaction between IGF-I and the IGF-I receptor (IGF-IR).
Angeles M Alonso et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(21), 5832-5836 (2002-10-03)
It has been demonstrated that wine and other products derived from the grape have a high antioxidant capability; as a possible consequence of this, they may have potential benefits for health. The byproducts of the winemaking process represent a source
Mark Wahrenbrock et al.
The Journal of clinical investigation, 112(6), 853-862 (2003-09-17)
Trousseau described spontaneous, recurrent superficial migratory thrombophlebitis associated with occult cancers, and this was later correlated with disseminated microangiopathy (platelet-rich clots in small blood vessels). Trousseau syndrome often occurs with mucinous adenocarcinomas, which secrete abnormally glycosylated mucins and mucin fragments
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 995-995 (1994)
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー