Merck
44944
Sigma-Aldrich
塩化鉄(III) 六水和物
puriss. p.a., ACS reagent, crystallized, 98.0-102% (RT)
別名:
塩化第二鉄 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥8,620
250 G
¥12,900
1 KG
¥61,950
¥8,620
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥8,620
250 G
¥12,900
1 KG
¥61,950
About This Item
化学式:
FeCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
270.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
98.0-102% (RT)
フォーム:
crystals or chunks
¥8,620
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 194 °C)
アッセイ
98.0-102% (RT)
フォーム
crystals or chunks
品質
crystallized
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.002% free chlorine (Cl)
≤0.01% phosphorous compounds (as PO4)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe2+: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化鉄(III)六水和物は水溶液中の塩化鉄(III)を結晶化することにより得られます。[1]三次元単結晶X線回折研究によると、その結晶構造は単斜晶系で空間群はC2h3-2/mであることが示唆されています。[2]
アプリケーション
塩化鉄(III)六水和物(FeCl3.6H2O)は、以下の変換のための酸化剤として使用される場合があります:
  • 2-置換4(3H)-キナゾリノンの合成(収率 = 77~93%)。[3]
  • ピリジンに対応する1,4-ジヒドロピリジン(1,4-DHP)の酸化。[4]
  • 4-イソプロピル-1,4-DHPの脱アルキル化ピリジンへの酸化。[4]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44944-1KG:4548173985268
44944-6X1KG:
44944-250G:4548173985275
44944-6X250G:
44944-VAR-D:
44944-BULK:
44944-50G:4548173985282
44944-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amlan Chakraborty et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-04)
Despite developments in pulmonary radiotherapy, radiation-induced lung toxicity remains a problem. More sensitive lung imaging able to increase the accuracy of diagnosis and radiotherapy may help reduce this problem. Super-paramagnetic iron oxide nanoparticles are used in imaging, but without further
Benign and efficient synthesis of 2-substituted 4(3H)-quinazolinones mediated by iron (III) chloride hexahydrate in refluxing water.
Wang G-W, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 79(9), 1426-1430 (2006)
Ferric chloride hexahydrate: a convenient reagent for the oxidation of hantzsch 1, 4-dihydropyridines.
Lu J, et al.
Synthetic Communications, 31(17), 2625-2630 (2001)
Crystal structure of ferric chloride hexahydrate.
Lind MD.
J. Chem. Phys. , 47(3), 990-993 (1967)
Rajendra Upadhya et al.
mBio, 9(6) (2018-11-22)
Chitin is an essential component of the cell wall of Cryptococcus neoformans conferring structural rigidity and integrity under diverse environmental conditions. Chitin deacetylase genes encode the enyzmes (chitin deacetylases [Cdas]) that deacetylate chitin, converting it to chitosan. The functional role