Merck
380024
Sigma-Aldrich
塩化鉄(II) 四水和物
99.99% trace metals basis
別名:
塩化第一鉄 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
198.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
蒸気圧
10 mmHg ( 693 °C)
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化鉄(II)四水和物は、ハロゲン化金属水和物です。結晶構造研究は、本化合物が空間群P21/cを持っている単斜晶系で結晶化することを示しています。
アプリケーション
塩化鉄(II)四水和物(塩化第一鉄四水和物、FeCl2·4H2O)は、ベントナイト/鉄ナノ粒子の調製に使用されています。
以下に使用できます:
  • 多層カーボンナノチューブ(MWCNTs)/ナノ酸化鉄複合体の調製。
  • マグネタイト(Fe3O4)ナノ粒子の調製。
  • [Fe(phen)3]Cl2·nH2O(phen = 1,10-フェナントロリン)の固相合成。4
多種の有機鋳型リン酸鉄がこの化合物を用いて調製されています。 本化合物は結晶化学の多様性と大分子の微細孔への吸着性に特徴があります
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
380024-5G:4548173955018
380024-VAR:
380024-25G:4548173955001
380024-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of bentonite/iron nanoparticles and their application as adsorbent of cobalt ions.
Shahwan T, et al.
Applied Clay Science, 47(3), 257-262 (2010)
Chromium removal by combining the magnetic properties of iron oxide with adsorption properties of carbon nanotubes.
Gupta VK, et al.
Water Research, 45(6), 2207-2212 (2011)
Bibek Thapa et al.
Scientific reports, 9(1), 5633-5633 (2019-04-06)
The engineering of materials with controlled magnetic properties by means other than a magnetic field is of great interest in nanotechnology. In this study, we report engineered magnetic graphene oxide (MGO) in the nanocomposite form of iron oxide nanoparticles (IO)-graphene
Preparation and characterization of magnetic chitosan nanospheres.
Hritcu D, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 33, 785-796 (2009)
The crystal structure of iron (II) chloride tetrahydrate.
Penfold BR and Grigor JA.
Acta Crystallographica, 12(11), 850854-850854 (1959)
資料
Dmitri Simberg(米国コロラド大学アンシュッツメディカルキャンパス)が、薬物送達で使用されるナノ粒子の合成のためのデキストランとデキストリンの使用について説明します。
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
すべて表示