Merck
C9625
Sigma-Aldrich
L-カルノシン
~99%
別名:
β-アラニル-L-ヒスチジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥4,700
5 G
¥18,100
25 G
¥64,200
100 G
¥205,100
¥4,700
単価¥6,690割引30%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥4,700
5 G
¥18,100
25 G
¥64,200
100 G
¥205,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N4O3
CAS番号:
分子量:
226.23
Beilstein:
87671
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥4,700
単価¥6,690割引30%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
製品名
L-カルノシン, ~99%, crystalline
アッセイ
~99%
品質水準
フォーム
crystalline
white to off-white
mp
253 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ala-His
アプリケーション
L-カルノシンは、 豚の肉質に対する抗酸化剤の影響を調べる際に使用されています。[1]ラット脳内出血モデルにおける、脳損傷に対する影響の検討にも使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
L-カルノシンは脳、筋肉、目のレンズ中にミリモルの濃度で存在するジペプチドです。モデルシステムにおいて、酸素のフリーラジカルや遷移金属イオンを除去する強力な抗酸化剤です。次亜塩素酸アニオンや、脂質過酸化からの一次産物であるアセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、マロンジアルデヒドといった有害なアルデヒドによって誘発されるタンパク質-タンパク質、またはタンパク質-DNAのクロスリンクを阻止します。また、アルドース、ケトースなどの還元糖によって誘発される非酵素的なタンパク質の糖化反応を阻害し、ひいては有害な終末糖化産物(AGE)の生成を阻害します。これらの活性は、加齢、動脈硬化症、アルツハイマー病、また糖尿病の二次的影響の研究において興味をもたれています。
抗酸化剤および抗糖化の機能があるジペプチド。非酵素的な糖化および反応性アルデヒドによって誘導されるタンパク質の架橋形成を阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9625-VAR:
C9625-500MG:
C9625-1G:
C9625-BULK:
C9625-100G:
C9625-25G:
C9625-10MG:
C9625-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
The Expression of Carnosine and Its Effect on the Antioxidant Capacity of Longissimus dorsi Muscle in Finishing Pigs Exposed to Constant Heat Stress
Peige Yang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 27(12), 1763-1772 (2014)
T L Dutka et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 112(5), 728-736 (2011-12-17)
There is considerable interest in potential ergogenic and therapeutic effects of increasing skeletal muscle carnosine content, although its effects on excitation-contraction (EC) coupling in human muscle have not been defined. Consequently, we sought to characterize what effects carnosine, at levels
Carnosine Attenuates Brain Oxidative Stress and Apoptosis After Intracerebral Hemorrhage in Rats
Bao-Liang
Neurochemical Research (2017)
K N Roy Chengappa et al.
Schizophrenia research, 142(1-3), 145-152 (2012-10-27)
Targeting glutamatergic dysfunction provides an exciting opportunity to improve cognitive impairment in schizophrenia. One treatment approach has targeted inadequate antioxidant defenses at glutamatergic synapses. Animal and human data suggest NMDA antagonists worsen executive cognitive controls--e.g. increase perseverative responses and impair
Alexander A Boldyrev et al.
Physiological reviews, 93(4), 1803-1845 (2013-10-19)
Carnosine (β-alanyl-l-histidine) was discovered in 1900 as an abundant non-protein nitrogen-containing compound of meat. The dipeptide is not only found in skeletal muscle, but also in other excitable tissues. Most animals, except humans, also possess a methylated variant of carnosine