Merck
157740
Sigma-Aldrich
塩化鉄(III)
greener alternative
reagent grade, 97%
別名:
モリサイト, 塩化第二鉄, 鉄トリクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,750
100 G
¥10,300
1 KG
¥14,400
2.5 KG
¥24,400
¥8,750
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,750
100 G
¥10,300
1 KG
¥14,400
2.5 KG
¥24,400
About This Item
化学式:
FeCl3
CAS番号:
分子量:
162.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
97%
グレード:
reagent grade
フォーム:
powder
¥8,750
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
5.61 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 194 °C)
アッセイ
97%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
304 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
塩化鉄(III)は穏やかな酸化剤であり、さまざまな炭素-炭素結合生成反応に関与します。[1]水により結晶化すると、水和物を生成します。塩素をくず鉄と約650℃で反応させることで調製できます。[2]
アプリケーション
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、構造材料として用いられる、優れた熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ金属間化合物が生成します。
塩化鉄(III)(塩化第2鉄、FeCl3)は、フィンガープリンティング法によるワインの特徴付け用に表面モジュレーターとして使用されています。[3]これは、さまざまな生物学的サンプル中の硫化物の定量的推定に使用されています。[4]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
157740-5G:4548173929033
157740-25KG:
157740-1KG:4548173929026
157740-BULK:
157740-20KG:4548173354903
157740-VAR:
157740-6X1KG:
157740-100G:4548173929019
157740-2.5KG:4548173354897
157740S-3.5KG:
157740-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Iron (III) chloride-catalyzed convenient one-pot synthesis of homoallyl benzyl ethers starting from aldehydes"
Watahiki T, et al.
Organic Letters, 5(17), 3045-3048 (2003)
Novel non-specific liquid fingerprint technology for wine analysis: a feasibility study.
Siivonen JJ, et al.
Australian Journal of Grape and Wine Research, 20(2), 172-177 (2014)
"Iron (III) chloride-based mild synthesis of phenanthrene and its application to total synthesis of phenanthroindolizidine alkaloids"
Wang L-K, et al.
Tetrahedron, 64(32), 7504-7510 (2008)
Yuanyuan Kong et al.
Cell death & disease, 10(9), 624-624 (2019-08-20)
Recent findings demonstrate that aberrant downregulation of the iron-exporter protein, ferroportin (FPN1), is associated with poor prognosis and osteoclast differentiation in multiple myeloma (MM). Here, we show that FPN1 was downregulated in MM and that clustered regularly interspaced short palindromic
Kristina L Modjeski et al.
PloS one, 11(9), e0160638-e0160638 (2016-09-16)
Thrombosis-associated pathologies, such as myocardial infarction and stroke, are major causes of morbidity and mortality worldwide. Because platelets are necessary for hemostasis and thrombosis, platelet directed therapies must balance inhibiting platelet function with bleeding risk. Glutamate receptor interacting protein 1
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. can you send the process flow diagram for ferric chloride from iron scrap
    1 回答
    1. The method of preparation is considered proprietary for this product.