Merck
44939
Sigma-Aldrich
塩化鉄(II) 四水和物
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
別名:
塩化第一鉄 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
198.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (RT)
フォーム:
powder or crystals
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
10 mmHg ( 693 °C)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe3+: ≤2000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化鉄(II)四水和物は以下の用途で触媒として使用できます:
  • N-置換アミドを合成するための、ニトリルとさまざまなハロ炭化水素との無溶媒リッター反応
  • アルキンの間接的な水和によるケトンの合成。
  • リチウムおよびDTBBの存在下でのα, β-不飽和カルボニル化合物の対応する飽和アルコールへの立体選択的還元。
熊田­-玉尾-­コリューカップリングの触媒に使用できる、鉄-ビスホスフィン錯体を調製するための前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44939-BULK:
44939-50G:4548173941288
44939-1KG:4548173941264
44939-VAR:
44939-250G:4548173941271
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maren Depke et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 85(2), 140-150 (2013-12-19)
Throughout the world, infections caused by bacteria such as Staphylococcus aureus are a major cause of morbidity and mortality. In order to gain some understanding of the complicated physiological link between host and pathogen, modern techniques such as confocal microscopy
Hui Wei et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-04-05)
Ferrous ion co-catalyst enhancement of dilute-acid (DA) pretreatment of biomass is a promising technology for increasing the release of sugars from recalcitrant lignocellulosic biomass. However, due to the reductive status of ferrous ion and its susceptibility to oxidation with exposure
The crystal structure of iron (II) chloride tetrahydrate.
Penfold BR and Grigor JA.
Acta Crystallographica, 12(11), 850854-850854 (1959)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Qinqin Xia et al.
The Journal of organic chemistry, 77(20), 9366-9373 (2012-10-03)
Iron-catalyzed direct C-N bond formation between azoles and amides is described. The oxidative coupling reactions of sp(3) C-H bonds adjacent to a nitrogen atom in amides and sulfonamides with the N-H bond in azoles proceeded smoothly in the presence of