Merck
320390
Sigma-Aldrich
メタノール
Methanol
≥99.8%, ACS reagent
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
64.7 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
メタノール, ACS reagent, ≥99.8%
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
clear
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methanol is a polar solvent and feedstock to produce chemicals and fuel additives. It can be produced through the catalytic hydrogenation of CO2.
アプリケーション
Methanol can be used as a solvent in the:
  • Palladium(II)-exchanged hydroxyapatite-catalyzed Suzuki–Miyaura cross-coupling reactions.
  • Reductive amination of ketones with ammonia and dihydrogen to synthesize primary amines.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320390-VAR:
320390-BULK:
320390-4L:4548173134819
320390-1L:4548173134802
320390-4X4L:4548173134826
320390-18L:4548173134796
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36(1), 29-37 (2010)
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Electrocatalysis by ad-atoms: Part II. Enhancement of the oxidation of methanol on platinum by ruthenium ad-atoms.
Watanabe MA and Motoo S.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 60(3), 267-273 (1975)
The conversion of methanol and other O-compounds to hydrocarbons over zeolite catalysts.
Chang CD and Silvestri AJ.
J. Catal., 47(2), 249-259 (1977)
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー