Merck
676780
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.8%, ACS reagent, suitable for HPLC
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.8%
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸気圧:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品名
メタノール, ACS reagent, ≥99.8%
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% Water
蒸発残留物質
≤0.001%
clear
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries. It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions. MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol. A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions.
Methanol is an alcohol. Its thermochemical conversion to C2-C10 hydrocarbons in the presence of shape-selective zeolites has been reported. Its oxidation on Ru-Pt catalyst system by ruthenium ad-atoms has been proposed.
アプリケーション
Methanol has been used during colony-forming unit (CFU) assay and histochemical staining.
Methanol may be used as:
  • A solvent for cleaning the coverslips before silanization for DNA combing.
  • An additive to improve the octane number of gasoline.
  • A liquid fuel in direct methanol fuel cells (DMFCs).
  • A solvent to synthesize methyl levulinate by acid catalyzed conversion of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) and furfuryl alcohol (FA).
  • A reactant to prepare dimethylcarbonate by reacting with CO2 in the presence of graphene oxide-bound octahedral molybdenum cluster (GO-Cs2Mo6Bri8Bra6).
Methanol may be used for the sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoretic (SDS-PAGE) analysis of alkaline protease isoforms isolated from larva of the spotted sand bass (Paralabrax maculatofasciatus). It may be used in the isolation and quantitative determination of carotenes and xanthophylls from Capsicum annum pericarp extracts by HPLC.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
676780-4X4L:4548173239750
676780-4L:4548173239743
676780-1L:4548173239736
676780-BULK:
676780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Octane Rating of Gasoline and Octane Booster Additives.
Demirbas A, et al.
Petroleum Science and Technology, 33(11), 1190-1197 (2015)
Subodh Kumar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(8), 3488-3494 (2014-12-30)
The octahedral molybdenum cluster-based compound, Cs2 Mo6 Br(i) 8 Br(a) 6 was immobilized on graphene oxide (GO) by using a facile approach. High resolution transmission electron microscopy results revealed that molybdenum clusters were uniformly distributed on the GO nanosheets. Cs2
Upgrading biomass-derived furans via acid-catalysis/hydrogenation: the remarkable difference between water and methanol as the solvent.
Hu X, et al.
Green Chemistry, 17(1), 219-224 (2015)
Silanization of coverslips for DNA combing.
Labit H, et al.
Biotechniques, 11, 50-50 (2009)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36(1), 29-37 (2010)