Merck
494437
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.93%, BioReagent
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
bp:
64.7 °C (lit.)
製品名
メタノール, BioReagent, ≥99.93%
蒸気密度
1.11 (vs air)
品質水準
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
詳細
gradient analysis <= 0.005 254nm
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.93%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% (water)
蒸発残留物質
<0.0003%
APHA: <10
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 203 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタノール(MeOH)は、広範な産業用途を持つ有機溶媒です。メタノールはリチウム電池の主成分です。メタノールは、様々な条件下でCO2を水素化することにより調製できます。メタノールからC2-C10炭化水素への形状選択的ゼオライト支援変換が研究されています。MeOHは、エチルアルコールの変性に使用される有毒なアルコールです。ある研究では、超臨界条件下でメタノールを使用してキャノーラ油からバイオディーゼルを調製することが報告されています。低い水分含量、最小限の残留物、およびクリーンな紫外吸収スペクトルは、この溶媒独特の特性です。メタノールは、タンパク質シーケンシング、ペプチドおよびオリゴヌクレオチド合成などのバイオテクノロジープロセスに利用できます。
アプリケーション
メタノールは、ドデシル硫酸ナトリウム–ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)ゲル上で分離されたタンパク質バンドを固定するのに使用されています。
調製ノート
0.2 μmフィルターろ過済み製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494437-VAR:
494437-6X1L:4548173269313
494437-PZ:
494437-20L:
494437-BULK:
494437-H:
494437-4X2L:4548173269306
494437-1L:4548173162379
494437-2L:4548173162386
494437-18L:4548173162362
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
メタノール analytical standard
Supelco
82762
メタノール
メタノール for preparative purposes, EMPLURA&#174;
Supelco
8.22283
メタノール
メタノール EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.06008
メタノール
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)