Merck
252379
Sigma-Aldrich
ニトロベンゼン
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥7,230
500 ML
¥11,800
2 L
¥23,900
¥7,230
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥7,230
500 ML
¥11,800
2 L
¥23,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
Beilstein:
507540
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
eCl@ss:
39032002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
210-211 °C (lit.)
¥7,230
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.2 (vs air)
蒸気圧
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
40 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0005 meq/g water-soluble titr. acid
蒸発残留物質
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8-8.5 (20 °C, 1 g/L)
bp
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトロベンゼンは芳香族ニトロ化合物です。主にアニリンを製造するための出発原料として使用されます。医薬品、染料、ポリマーの製造にも使用されます。また、ニトロベンゼンは有機合成、特に求電子試薬の溶媒としても使用されます。
アプリケーション
ニトロベンゼンは、Ru/SBA-15触媒を使用した選択的水素化反応によりアニリンを合成するための反応体として使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252379-500ML:4548173124858
252379-BULK:
252379-100ML:4548173319490
252379-25ML:4548173124834
252379-2L:4548173124841
252379-1L:4548173319506
252379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paula Rubio-Marqués et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(14), 1645-1647 (2013-11-26)
Cyclohexanone oxime is formed from nitrobenzene with 97% yield in a one-pot reaction catalysed by palladium and gold nanoparticles on carbon. The reaction is carried out under hydrogen at 60 °C and the overall transformation involves a multi-step catalysed mechanism
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 327-327 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 112-112 (1994)
Stephen W T Price et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(34), 9886-9889 (2015-07-04)
Heterogeneous catalysis performed in the liquid phase is an important type of catalytic process which is rarely studied in situ. Using microfocus X-ray fluorescence and X-ray diffraction computed tomography (μ-XRF-CT, μ-XRD-CT) in combination with X-ray absorption near-edge spectroscopy (XANES), we have
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 696-696 (1994)
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Hi, do you have any information on the molarity or concentration of Nitrobenzene in this product code: 252379 ? Thank you Bastian
    1 回答
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid. The concentration of this product can be determined using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 1.196 g/mL and a molecular weight of 123.11 g/mol. The minimum purity is 99.0%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 9.6M (99.0%) to 9.7M (100%).