Merck
8.06770
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene
for synthesis
別名:
Nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
EC Index Number:
202-716-0
NACRES:
NA.22
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
蒸気圧
0.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
480 °C (DIN 51794)
有効性
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.8-40 % (v/v)
屈折率
n20/589 1.553
pH
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
6.0 °C
転移温度
flash point 88 °C
溶解性
1.90 g/L
密度
1.20 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8067700000:
8067700100:
8067709033:
8067701000:
8067702500:
IN28067700500:
US1806770/1000:
8067709999:
試験成績書(COA)