Merck
P6744
Sigma-Aldrich
ピクリン酸 溶液
Picric acid solution
1.3% in H2O (saturated)
別名:
2,4,6-トリニトロフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 GAL
¥36,100
¥36,100
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 GAL
¥36,100
About This Item
化学式:
(O2N)3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
229.10
Beilstein:
423400
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥36,100
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
濃度
1.3% in H2O (saturated)
yellow to very dark yellow
密度
1.080 g/cm3
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI Key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピクリン酸は、ポリニトロ化された芳香族酸です。[1]ピクリン酸は水に溶解して低pH(pH 2.0)の溶液を形成します。ピクリン酸は、タンパク質の塩基性の基と相互作用し、塩を形成し、そしてタンパク質を凝固させます。ピクリン酸を用いて固定化すると、明るい染色が得られます。しかし溶液のpHが低いため、核酸が失われるおそれがあります。[2]
ピクリン酸はアニオン性であり、低分子量です。[3]
アプリケーション
ピクリン酸は、法医学および組織学的用途において固定剤および染色試薬として一般的に使用されます。一般的な細胞質染色剤、結合組織繊維染色剤、組織の固定剤です。[4][5][6]
  • コラーゲンを染色するために使用されるピクロシリウスレッドの成分です。[7]
  • ピクリン酸を含むブアン液は、核および結合組織の固定剤です。[3]
  • クレアチニン測定アッセイにおける比色試薬として使用できます。
補足的ハザード
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6744-1GA:4548173228921
P6744-H:
P6744-VAR:
P6744-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andre Picot, P. Grenouillet
Safety in the Chemistry and Biochemistry Laboratory (1994)
Histological and histochemical methods: Theory and practice (5th ed.)
JA Kiernan
Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice (2015)
Reexploring picrosirius red: A review
Gopinathan, et al.
Indian Journal of Pathology & Microbiology, 7(2) (2020)
Regulator of G-Protein Signaling-5 Is a Marker of Hepatic Stellate Cells and Expression Mediates Response to Liver Injury
Arya Bahrami
PLoS ONE (2014)
Lysyl oxidase family activity promotes resistance of pancreatic ductal adenocarcinoma to chemotherapy by limiting the intratumoral anticancer drug distribution
Benjamin Le Calve
Oncotarget (2016)
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー