Merck
230731
Sigma-Aldrich
ニトロメタン
ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
Nitrocarbol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥8,430
100 ML
¥8,600
¥8,430
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥8,430
100 ML
¥8,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3NO2
CAS番号:
分子量:
61.04
Beilstein:
1698205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
101.2 °C (lit.)
¥8,430
在庫数0
バルクの問い合わせ
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
784 °F
expl. lim.
7.3 %, 33 °F
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトロメタン(CH3NO2)は、極性溶媒からレーシング燃料まで幅広い用途に使用される最も単純なニトロ有機化合物です。有機化学の溶媒として、またニトロアルカン、β-ニトロアルコール、ニトロアルケン、カルボニル化合物、アミン、複素環などのさまざまな有用な化合物の重要な構成要素として機能します。産業では、ニトロメタンはハロゲン化炭化水素を安定化するために使用できます。
アプリケーション
ニトロメタンは以下の用途に使用できます:
  • パラジウム触媒を使用したN-(2-ブロモアリール)イミデートによるアリール化による3-ニトロインドールの合成における試薬として。
  • 塩基(KOAc)およびヨウ素の存在下でチオシアン酸塩を合成するためのシアノ化試薬として。
  • ポリアミンとホルムアルデヒドからのコバルトかご型錯体の調製。
  • 酸化剤DDQ(2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノキノン)および触媒ジフェニルプロリノールシリルエーテルを使用した、β-アリール化またはγ,δ-不飽和アルデヒドのエナンチオ選択的クロスカップリングによるβ-置換γ-ニトロアルデヒドの調製の溶媒として。
特徴および利点
高エネルギーモノプロペラントとしてのニトロメタンの性質
  • 低毒性。
  • 高比推力。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230731-100ML:4548173931975
230731-BULK:
230731-VAR:
230731-25ML:4548173931982
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.
Huachang Hong et al.
The Science of the total environment, 444, 196-204 (2012-12-29)
The formations of THMs, HAAs, and HNMs from chlorination and chloramination of water from Jinlan Reservoir were investigated in this study. Results showed that monochloramine rather than chlorine generally resulted in lower concentration of DBPs, and the DBPs formation varied
Ryan R Walvoord et al.
Organic letters, 14(16), 4086-4089 (2012-07-31)
An efficient cross-coupling reaction of aryl halides and nitromethane was developed with the use of parallel microscale experimentation. The arylnitromethane products are precursors for numerous useful synthetic products. An efficient method for their direct conversion to the corresponding oximes and