Merck
217581
Sigma-Aldrich
硝酸バリウム
ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,150
500 G
¥15,500
¥8,150
出荷予定日2025年1月28日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,150
500 G
¥15,500
About This Item
化学式:
Ba(NO3)2
CAS番号:
分子量:
261.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥99%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
¥8,150
出荷予定日2025年1月28日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
不純物
≤0.01% insolubles
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
592 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI Key
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Barium nitrate can be used as:
  • A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines[1].
  • A promoter precursor in ammonia synthesis[2].
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217581-500G:4548173117454
217581-BULK:
217581-VAR:
217581-100G:4548173117447
217581-5G:4548173117461
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermal decomposition of bulk and supported barium nitrate.
Bardwell CJ, et al.
Thermochimica Acta, 613, 94-99 (2015)
Facile Synthesis and Antibacterial, Antitubercular, and Anticancer Activities of Novel 1, 4-Dihydropyridines
Sirisha K, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 343, 342-352 (2010)
The working state of the barium promoter in ammonia synthesis over an active-carbon-supported ruthenium catalyst using barium nitrate as the promoter precursor
Zeng H, et al.
J. Catal., 211, 33-41 (2002)
G G Liu et al.
Journal of environmental sciences (China), 13(1), 75-78 (2001-10-10)
In this paper, the effect of Ba(NO3)2 on the efficiency of sulfur fixation of calcium oxide during coal combustion was studied. The results showed that addition of barium nitrate to the CaO can enhance the sulfur removal rate of CaO
[Suicidal poisoning with barium nitrate].
Z Kołaciński
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 42(11), 339-341 (1987-03-16)