Merck
204498
Sigma-Aldrich
硝酸ストロンチウム
99.995% trace metals basis
別名:
Strontium dinitrate, Strontium(II) nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥28,800
50 G
¥71,100
¥28,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥28,800
50 G
¥71,100
About This Item
化学式:
Sr(NO3)2
CAS番号:
分子量:
211.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38060313
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥28,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
5.0-7.0 (25 °C)
mp
570 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ストロンチウム硝酸塩は、化学的共沈法によるカルシウム置換ストロンチウムヘキサフェライトナノ粒子[1]およびストロンチウムフェライト(SrFe12O19)粒子[2]の調製の出発材料の1つとして使用することがあります。この製品は近UV発光ダイオード用α-およびβ-(Sr0.97Eu0.032SiO4 蛍光体の合成にも使用することができます。[3]
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204498-10G:
204498-50G:
204498-BULK:
204498-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of surfactants on co-precipitation synthesis of strontium ferrite
Lu H, et al.
J. Alloy Compounds, 509.41, 10127-10131 (2011)
Physical, electrical and dielectric properties of Ca-substituted strontium hexaferrite (SrFe 12 O 19) nanoparticles synthesized by co-precipitation method
Iqbal MJ, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 322.13, 1720-1726 (2010)
Structure dependent luminescence characterization of green?yellow emitting Sr2SiO4:Eu2+ phosphors for near UV LEDs
Han JK, et al.
Journal of Luminescence, 132.1, 106-109 (2012)
H Zhai et al.
Contact dermatitis, 42(2), 98-100 (2000-03-07)
Skin care products are complex formulations that may cause sensory irritation symptoms, characterized by stinging, burning, and itching. Substances capable of counteracting sensory irritation are of great practical interest. Strontium salts have been demonstrated to inhibit sensory irritation and inflammation
Sangita Pandey et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 209(2), 220-226 (2011-02-08)
Electron paramagnetic resonance (EPR) study of Fe³(+) ions doped strontium nitrate (SN) single crystals is performed at liquid nitrogen temperature and at X band frequency. The spin Hamiltonian (SH) parameters are determined from the resonance lines observed at different angular
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。