アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: barium
不純物
≤3% water
mp
592 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
Sr: <5 ppm
SMILES記法
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI Key
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202754-25G:4548173113876
202754-BULK:
202754-VAR:
202754-100G:4548173113869
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
pyrotechnic oxidant