Merck
243426
Sigma-Aldrich
硝酸ストロンチウム
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,510
500 G
¥14,800
¥8,510
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,510
500 G
¥14,800
About This Item
化学式:
Sr(NO3)2
CAS番号:
分子量:
211.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
¥8,510
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystals or chunks
不純物
≤0.01% insolubles
損失
≤0.1% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
mp
570 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.05%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.10%
Na: ≤0.10%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
単結晶中性子回折法による硝酸ストロンチウムの結晶構造解析によると、立方晶系および空間群はPa3です。[1]
アプリケーション
  • 骨再生のための高表面積ストロンチウム置換リン酸カルシウムナノ構造の合成と抗菌分析: この研究では、抗菌特性を持つ高表面積ストロンチウム置換リン酸カルシウムナノ構造の合成を通じて、骨再生における硝酸ストロンチウムの可能性を探ります(Anwar et al., 2023)。
  • チタン表面へのストロンチウム修飾リン酸マグネシウムの電気化学的支援沈着: この記事は、チタン表面にコーティングを施して生物医学的用途を改善し、電気化学堆積技術によって材料特性を強化するために硝酸ストロンチウムを使用する方法について説明しています(Meininger et al., 2016)。
  • 溶液ターゲットシステムを使用した研究目的の Y-86 およびその他の放射性金属の製造: この研究では、効果的な合成のために溶液ターゲットシステムを採用し、さまざまな研究および診断目的で Y-86 などの放射性金属の製造に硝酸ストロンチウムを使用しています(Oehlke et al., 2015)。
  • テンプレートベースの SrTiO3 および BaTiO3 ナノチューブの製造: この研究では、さまざまな産業および技術用途の材料特性を強化するために重要なナノチューブ、特に SrTiO3 および BaTiO3 のテンプレートベースの製造における硝酸ストロンチウムの有用性について説明しています(Chen et al., 2009)。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243426-10KG:
243426-500G:
243426-5G:
243426-BULK:
243426-100G:
243426-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ian S Metcalfe et al.
Nature chemistry, 11(7), 638-643 (2019-05-28)
All real processes, be they chemical, mechanical or electrical, are thermodynamically irreversible and therefore suffer from thermodynamic losses. Here, we report the design and operation of a chemical reactor capable of approaching thermodynamically reversible operation. The reactor was employed for
G S Hahn
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 25(9), 689-694 (1999-09-22)
Irritant contact dermatitis occurs following topical exposure to many chemicals found in cosmetics, personal care products, drugs, and during occupational exposure. Signs and symptoms may include sensory irritation (sting, burn, and/or itch), erythema, edema, and vesiculation. In an attempt to
Porous YSZ impregnated with La0.4Sr0.5Ba0.1TiO3 as a possible composite anode for SOFCs fueled with sour feeds.
Vincent AL, et al.
Journal of Power Sources, 215, 301-306 (2012)
H Zhai et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 200(3), 244-246 (2000-06-01)
Previous studies have demonstrated that strontium salts have a potent and broad ability to suppress sensory irritation. To ascertain the possible antipruritic effects of topical strontium salts, we conducted a double-blind randomized study to evaluate the effect of 20% strontium
H Zhai et al.
Contact dermatitis, 42(2), 98-100 (2000-03-07)
Skin care products are complex formulations that may cause sensory irritation symptoms, characterized by stinging, burning, and itching. Substances capable of counteracting sensory irritation are of great practical interest. Strontium salts have been demonstrated to inhibit sensory irritation and inflammation
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf