Merck
208566
Sigma-Aldrich
塩化チタン(IV)
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
別名:
TTC, 四塩化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiCl4
CAS番号:
分子量:
189.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
蒸気圧
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
bp
135-136 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
密度
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化チタン(IV)は、アリールアルデヒドのメチルビニルケトンとのBaylis-Hillman反応に使用されます。pH 2.5~6.0のTiCl4中性溶液(塩基として酸化マグネシウムを添加して調製)は、ナノサイズの二酸化チタンの合成に使用されています。
アプリケーション
以下の還元において効果的な試薬を、水素化ホウ素ナトリウムと共に形成します:
  • カルボン酸および塩化アシルのアルコールへの還元
  • カルボキサミド、オキシム、およびラクタムのアミンへの還元
  • スルホキシドのスルフィドへの還元
塩化チタン(IV)(TiCl4)は、Ag-TiO2@ポリエチレングリコール(PEG)ナノ粒子の合成前駆体として使用されています。TiCl4はまた、TiO2/Al2O3二成分系酸化物材料およびN-(10-オキソ-ビニルアントラセン-9-(10H)-イリデン)シアナミドの合成用成分の1つとしても使用されます。
改変Bouveault反応を介した、α-ジメチルアミンへの変換においてピロリジンを活性化します。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
208566-1.5KG:
208566-VAR:
208566-1L:
208566-BULK:
208566-200G:
208566-VAR-D:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gaofei Xiao et al.
Journal of environmental sciences (China), 60, 14-23 (2017-10-17)
TiO
Reduction of some functional groups with titanium (IV) chloride/sodium borohydride.
Kano S, et al.
Synthesis, 1980(09), 695-697 (1980)
Scalable hybrid chemical manufacture to photothermal therapy: PEG-capped phototransducers
Byeon, Jeong Hoon
Scientific Reports, 6 (2016)
Influence of the sol-gel preparation method on the photocatalytic NO oxidation performance of TiO2/Al2O3 binary oxides.
Polat M, et al.
Catalysis Today, 241, 25-32 (2015)
Poly [N-(10-oxo-2-vinylanthracen-9(10H)-ylidene) cyanamide] as a novel cathode material for li-organic batteries.
Schmidt D, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53(21), 2517-2523 (2015)