Merck
404985
Sigma-Aldrich
塩化チタン(IV) 溶液
0.09 M in 20% HCl
別名:
四塩化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiCl4
CAS番号:
分子量:
189.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
濃度
0.09 M in 20% HCl
密度
1.099 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチルエーテル中の過酸化物検出用試薬です。Bouveault反応の変法によってピロリジンを活性化し、対応するα,α-ジメチルアミンへの転換を促進します
Titanium(IV) chloride (TiCl4) solution may be used to synthesize nanosized titanium dioxide and nano/micro-sized titania powders.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
404985-100ML:4548173146225
404985-800ML:4548173146232
404985-4X100ML:
404985-BULK:
404985-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reagent Chemicals (1992)
Influence of solution concentration on the hydrothermal preparation of titania crystallites.
Yanqing Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 11(5), 1547-1551 (2001)
Mechanism of enhanced performance of dye-sensitized solar cell based TiO2 films treated by titanium tetrachloride.
Long-Yue Z, et al.
Chinese Physics Letters, 21(9), 1835-1835 (2004)
Titanium tetrachloride promoted hydrolysis of cephalosporin tert-butyl esters.
Valencic M, et al.
Tetrahedron Letters, 39(12), 1625-1628 (1998)
Precipitation of nanosized titanium dioxide from aqueous titanium (IV) chloride solutions by neutralization with MgO.
Li Y and Demopoulos GP.
Hydrometallurgy, 90(1), 26-33 (2008)