Merck
458449
Sigma-Aldrich
ヨウ化チタン(IV)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
四ヨウ化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥12,400
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥12,400
About This Item
化学式:
TiI4
CAS番号:
分子量:
555.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
150 °C (lit.)
密度
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
特性を最適化した窒化チタン膜のCVDに用いられます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
458449-2G:4548173988801
458449-2G-PW:
458449-10G:
458449-VAR:
458449-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
資料
二酸化チタンの用途:半導体材料の特性と多様な機能性
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.