グレード
puriss.
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
mp
652 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
10229-6X100G:
10229-VAR:
10229-BULK:
10229-100G:4548173332017
10229-6X500G:
10229-25G:4548173332000
10229-500G:4548173332024
10229-6X25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック