Merck
497266
Sigma-Aldrich
硫酸銀
≥99.99%
別名:
硫酸二銀, 硫酸ジシルバー(I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥14,500
50 G
¥39,600
¥14,500
単価¥18,800割引23%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥14,500
50 G
¥39,600
About This Item
化学式:
Ag2SO4
CAS番号:
分子量:
311.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,500
単価¥18,800割引23%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99%
反応適合性
core: silver
reagent type: catalyst
不純物
≤0.02% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
mp
652 °C (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
SMILES記法
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸銀は、さまざまな反応で触媒、前駆体、酸化剤として使用できる無機化合物です。 [1] [2] [3] [4]
アプリケーション
硫酸銀は、以下の用途に使用できます:
  • 銀ナノワイヤアレイの合成における前駆体。[3]
  • スルホン化反応による発泡スチロール(ポリスチレン)からのポリスチレンスルホン酸(PSSA)の合成における触媒。[4]
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
497266-BULK:
497266-VAR:
497266-50G:4548173162829
497266-10G:4548173162812
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
HFIP in organic synthesis
Motiwala HF, et al.
Chemical Reviews, 122(15), 12544-12747 (2022)
Uniform large-area free-standing silver nanowire arrays on transparent conducting substrates
Feng Y, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163(8), D447-D447 (2016)
Chemical Oxygen Demand of Petrochemical Wastes. Modification of Standard Catalytic Reflux Procedure
Bertram FW, et al.
Analytical Chemistry, 30(9), 1482-1485 (1958)
The influence of the amount of catalyst on the degree of sulfonation in the sulfonation process on waste-based Styrofoam (polystyrene) into Poly-(Styrene Sulfonic Acid)
Manurung R, et al.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1122(1), 012100-012100 (2021)