Merck
216224
Sigma-Aldrich
過硫酸カリウム
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
KPS, ペルオキソ二硫酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2S2O8
CAS番号:
分子量:
270.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
9.3 (vs air)
蒸気圧
<0.1 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
不純物
≤0.001% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium persulfateは、水溶性の無機塩で、酸素を放出し、強力な発熱反応を示します。室温で安定ですが、高温では分解します。Potassium persulfateは、酸化剤として、また多数のモノマーの重合、主にハイドロゲル合成の分野において、一般的に使用されています。
アプリケーション
Potassium persulfateは、以下における酸化剤として使用されます:
  • 連続流システムにおける圧縮温水と超臨界水中での4-Chloro-3-methylphenolの酸化。
  • 溶解有機炭素の測定。
Potassium persulfate(KPS)は、以下においてレドックス開始剤としても使用されています:
  • 水溶液中でのacrylonitrilのデンプンへのグラフト重合。
  • 重合プロセスを介した硫酸ラジカルアニオンの合成。
  • モノマーとしてのアクリルアミドによるpolyacrylamide-Laponite-lead dioxideナノ粒子ハイドロゲルコンポジットの合成における重合ラジカル開始剤として。
  • Aggregation-induced electrochemiluminescence enhancement of Ag-MOG for amyloid β 42 sensing.: This study demonstrates the use of potassium persulfate in the aggregation-induced electrochemiluminescence enhancement of Ag-MOG for sensitive detection of amyloid β 42, relevant in Alzheimer′s disease research (Zheng et al., 2023).
  • Optimization of preparation conditions and performance of a new degradable soil water retaining agent.: This research investigates the role of potassium persulfate in optimizing the preparation and performance of a novel degradable soil water-retaining agent, highlighting its potential in agricultural applications (Yumang et al., 2024).
  • A superabsorbent and pH-responsive copolymer-hydrogel based on acemannan from Aloe vera (Aloe barbadensis M.): A smart material for drug delivery.: This article explores the synthesis of a pH-responsive hydrogel incorporating potassium persulfate, demonstrating its application in drug delivery systems (Irfan et al., 2024).
  • Silver-Catalyzed Carbofluorination of Olefins and α-Fluoroolefins with Carbamoyl Radicals.: The study describes a novel silver-catalyzed carbofluorination reaction facilitated by potassium persulfate, offering advancements in synthetic organic chemistry (Vincent & Brioche, 2024).
  • Sustained release delivery of favipiravir through statistically optimized, chemically cross-linked, pH-sensitive, swellable hydrogel.: This research utilizes potassium persulfate in the development of a pH-sensitive hydrogel for the controlled release of favipiravir, enhancing therapeutic efficacy (Khan et al., 2024).
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216224-6X500G:
216224-500G:4548173931487
216224-VAR:
216224-100G:4548173931470
216224-BULK:
216224-5G:4548173931494
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Oxidation of 4-chloro-3-methylphenol in pressurized hot water/supercritical water with potassium persulfate as oxidant
Juhani K, et al.
Environmental Science & Technology, 35, 3247-3251 (2001)
A systematic study of triangular silver nanoplates: one-pot green synthesis, chemical stability, and sensing application
Yosia Nico W, et al.
Nanoscale, 9, 11705-11712 (2017)
Kinetics and mechanism of graft polymerization of acrylonitrile onto starch initiated with potassium persulfate
zadeh t mt, et al.
Journal of science (2001)
Potassium persulfate as oxidant in pressurized hot water
Juhani K, et al.
Environmental Science & Technology, 33, 2095-2099 (1999)
Toughening polystyrene by core-shell grafting copolymer polybutadiene-graft-polystyrene with potassium persulfate as initiator.
Di Cai G, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 19(3), 823-828 (2013)