Merck
1.04480
Supelco
Mercury(II) sulfate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Mercury(II) sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HgO4S
CAS番号:
分子量:
296.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-992-5
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
フォーム
solid
自己発火温度
>450 °C
還元残渣
≤0.02%
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
密度
6.470 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
670 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.15 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物