戻る
システム適合性用エストラジオール吉草酸エステル
ニックネーム:
17-吉草酸β-エストラジオール, 1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール 17-ペンタノアート
実験式(ヒル表記法):
C
23
H
32
O
3
CAS番号:
979-32-8
分子量:
356.50
Products
分子量
メーカー
フォーマット
アプリケーション
APIファミリー
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
Y0001823
システム適合性用エストラジオール吉草酸エステル,