安全性情報
Y0001748
Copper tetramibi tetrafluoroborate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Tetrakis(2-methoxyisobutyl isonitrile)copper(I) tetrafluoroborate, (2-Methoxy-2-methylpropaneisocyanide)copper(I) tetrafluoroborate, MIBI copper complex
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H44BCuF4N4O4
CAS番号:
分子量:
602.98
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
copper tetramibi tetrafluoroborate
メーカー/製品名
EDQM
mp
98-102 (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/4C6H12NO.CH4.BF4.Cu/c4*1-6(2,8-4)5-7-3;;2-1(3,4)5;/h4*3H,5H2,1-2,4H3;1H4;;/q;;;;;-1;+1
InChI Key
SYZFYGIABAPAKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Copper tetramibi tetrafluoroborate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001748:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)