Merck
1.28205
SAFC
酢酸ナトリウム 三水和物
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
医薬品製造
別名:
酢酸 ナトリウム塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COONa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
自己発火温度
1112 °F
不純物
endotoxins, low
pKa 
4.8
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sodium acetate trihydrate is used as a buffer component for Biomolecule downstream processing steps and final formulation as well as small molecule final formulation.
アプリケーション
The specification of the product is part of the Emprove® Material Qualification Dossier and can be found under "General Properties".
その他情報
酢酸キナーゼ(EC 2.7.2.1)の酵素基質
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.