Merck
677892
Sigma-Aldrich
テトラキス(アセトニトリル)銅(I)テトラフルオロホウ酸
greener alternative
97%
別名:
Cu(MeCN)4BF4, テトラ(アセトニトリル)銅(1+) テトラフルオロボラート, 銅(I) テトラ(アセトニトリル) テトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,150
5 G
¥12,300
¥4,150
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,150
5 G
¥12,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12BCuF4N4
CAS番号:
分子量:
314.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,150
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.BF4.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)5;/h4*1H3;;/q;;;;-1;+1
InChI Key
YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
アプリケーション
ディールス・アルダー反応およびウルマン反応、分子内芳香族環付加反応、ステロイドにおける環拡大、アルケンの不斉アジリジン化、ハロゲン化アリルおよびメシラートの置換、カラッシュ・ソスノフスキー反応における触媒
好気的条件下でのアルコールの環境に優しい酸化のための触媒。
銅(I)/TEMPO触媒による大気中での第一級アルコールからアルデヒドへの好気的酸化
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
677892-VAR:
677892-5G:4548173272382
677892-BULK:
677892-1G:4548173272375
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Moore, J. A.; Partain, E. M.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 1105-1105 (1983)
Tobias Schneider et al.
Scientific reports, 9(1), 19991-19991 (2019-12-29)
Ubiquitylation is an eminent posttranslational modification referring to the covalent attachment of single ubiquitin molecules or polyubiquitin chains to a target protein dictating the fate of such labeled polypeptide chains. Here, we have biochemically produced artificially Lys11-, and Lys27-, and
Bethell, D.; Jenkins, I. L.; Quan, P. M.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1789-1789 (1985)
Kerry E Murphy et al.
Organic letters, 7(7), 1255-1258 (2005-03-25)
[reaction: see text] Peptide-based chiral ligands, readily prepared from commercially available materials, are used to promote Cu-catalyzed asymmetric allylic alkylations of alpha,beta-unsaturated esters bearing a gamma-phosphate with various alkylzinc reagents. These transformations lead to the formation of alpha,alpha'-dialkyl-beta,gamma-unsaturated esters in
Paryzek, Z.; Martynow, J.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 599-599 (1990)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf