安全性情報
58997
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
SCX カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
L × 内径:
25 cm × 4.6 mm
表面積:
170 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
sulfonic acid, propyl- phase
ポアサイズ:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
製品名
SUPELCOSIL LC-SCX HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L52
品質水準
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
sulfonic acid, propyl- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LC-SCX陽イオン交換カラムは、強酸性プロピルスルホン酸基を有した陽イオン分離用カラムです。保持力や選択性のコントロ-ルにはpH、イオン強度、有機溶媒濃度を調整してください。
アプリケーション
スペルコシルLC-SCX HPLCカラムは、ヒト尿由来の8-ヒドロキシグアニン(oh8 Gua)の精製および特性評価の際に使用されました。このカラムは、高速液体クロマトグラフィ-誘導結合プラズマ質量分析計(HPLC- ICP-MS)を用いて水溶性ヒ素および凍結乾燥海生動物組織を測定および抽出する際、カチオン交換カラムとして使用されました。このカラムはヒ素化合物のクロマトグラフ分離でも使われました。
スペルコシルLC-SCX HPLCカラムは、ヒト尿由来の8-ヒドロキシグアニン(oh8 Gua)の精製および特性評価の際に使用されました。このカラムは、高速液体クロマトグラフィ-誘導結合プラズマ質量分析計(HPLC- ICP-MS)を用いて水溶性ヒ素および凍結乾燥海生動物組織を測定および抽出する際、カチオン交換カラムとして使用されました。このカラムはヒ素化合物のクロマトグラフ分離でも使われました。このカラムは、誘導結合プラズマ質量分析計を連結した高速液体クロマトグラフィ(HPLC-ICP-MS)を用いるカキ組織およびヒジキのような海生褐藻におけるヒ素化合物の分離、同定および定量のためのカチオン交換カラムとして使用することができます。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ガードカートリッジ
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
58997:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Measurement of water-soluble arsenic species in freeze-dried marine animal tissues by microwave-assisted extraction and HPLC-ICP-MS.
Kirby J and Maher W.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 17 (8), 838-843 (2002)
Comparison of three methods for the extraction of arsenic compounds from the NRCC standard reference material DORM-2 and the brown alga Hijiki fuziforme
Kuehnelt D, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 15(6), 445-456 (2001)
Urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine as a biological marker of in vivo oxidative DNA damage.
Shigenaga MK
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 86 (24), 9697-9701 (1989)
Determination of arsenic compounds in earthworms.
GEISZINGER A,.
Environmental Science & Technology, 32 (15), 2238-2243 (1998)
Determination of total cationic and total anionic arsenic species in oyster tissue using microwave-assisted extraction followed by HPLC?ICP-MS
Chatterjee A
Talanta, 51(2), 303-314 (2000)