Merck
Y0001599
ウェデロラクトン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
7-メトキシ-5,11,12-トリヒドロキシクメスタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10O7
CAS番号:
分子量:
314.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
wedelolactone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(O)c-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)c(O)cc34)c1
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
InChI Key
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Wedelolactone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ウェデロラクトンはIκBαのリン酸化と分解をブロックすることにより、NF-κBを介した細胞の遺伝子転写を阻害します。IKKαやIKKβのキナーゼ活性を不可逆的に阻害します(IC50 < 10 μM)。p38 MAPキナーゼやAktに対する作用はありません。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
Y0001599:
Y0001599-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Natalia Machado Tavares et al.
The Journal of infectious diseases, 210(4), 656-666 (2014-03-19)
Neutrophils are rapidly recruited to the site of Leishmania infection and play an active role in capturing and killing parasites. They are the main source of leukotriene B4 (LTB4), a potent proinflammatory lipid mediator. However, the role of LTB4 in