Merck
CDS020796
Sigma-Aldrich
グリシルリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥67,900
¥67,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥67,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H62O16
分子量:
822.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥67,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@](CC[C@@]1(CC[C@@]3(C2=CC([C@@]4([C@]5(CC[C@@H](C(C)([C@@]5(CC[C@@]34C)[H])C)O[C@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]7O[C@H](C(O)=O)[C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)O)O)C)[H])=O)C)C)(C(O)=O)C
InChI
1S/C42H62O16/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54)/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+/m0/s1
InChI Key
LPLVUJXQOOQHMX-QWBHMCJMSA-N
詳細
グリシルリジンはカンゾウ(Glycyrrhiza glabra)の根から得られた植物配糖体です。ショ糖よりも甘い味のする分子です(約30~50倍)が、代謝されないため、血糖指数に影響を与えません。食料品、飲料、および化粧品において天然の乳化剤およびゲル形成剤としてよく使用されています。[1][2]
その他情報
Sigma-Aldrichは、この製品を一連の独特な化学薬品の一部として早期発見の研究者に提供していることに注意してください。Sigma-Aldrichはこの製品の分析データを収集しません。Buyerは製品の識別や純度を確認する責任を負います。販売はすべて最終です。
Sigma-Aldrichの販売の標準約款、またはSigma-AldrichとBuyerの間の契約に含まれるいかなる反対の規定にもかかわらず、Sigma-Aldrichは本製品を「無保証」で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習またはその他のいずれにより生じるものであっても、(A) 商品性の保証、(B) 特定目的に対する適合性の保証、あるいは (C) 第三者の知的所有権の侵害に対する保証を含む、一切の表示または保証を行いません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS020796-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christian Bailly et al.
Pharmacology & therapeutics, 214, 107618-107618 (2020-06-28)
Safe and efficient drugs to combat the current COVID-19 pandemic are urgently needed. In this context, we have analyzed the anti-coronavirus potential of the natural product glycyrrhizic acid (GLR), a drug used to treat liver diseases (including viral hepatitis) and
Flavors
Introduction to the Chemistry of Food (2020)
Glycyrrhizin: An alternative drug for the treatment of COVID-19 infection and the associated respiratory syndrome?
Christian B and Gerard V
Pharmacology & Therapeutics, 214, 107618-107618 (2020)
Noha M Shafik et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 675, 108095-108095 (2019-09-03)
Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic chronic autoimmune disease manifested by joint destruction and deformity, hence decreasing patient's life quality. The aim of the present work is to explore the mechanistic effects of glycyrrhizin (GL)and/or platelet rich plasma (PRP) treatment
Carina Dargel et al.
Biophysical journal, 118(10), 2411-2425 (2020-04-26)
In this study, we investigated the conversion of lipid bicelles into vesicles in the case of a system composed of the phospholipid 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and the saponin glycyrrhizin in the presence of sucrose. Glycyrrhizin is a biosurfactant present in the
質問
1–2/2 質問  
  1. Can this product be given intraperitoneally to mice ? What does this compound dissolve in?
    1 回答
    1. There is no internal testing performed on this product, including on animals. It is recommended for R&D purposes only. Please see the disclaimers in the product description which provides more details on our rare chemicals program.
      役に立ちましたか?
  2. Dear Representative How should I reserve Glycyrrhizin ? What is the appropriate temperature? Is there a data-sheet somewhere?
    1 回答
    1. The storage information can be found in section 7 of the product's SDS. In this case, it can be stored at room temperature (as the SDS does not specify refrigerated or frozen temperature). Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Please review the SDS for more safety and storage information.