certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001194
traceable to USP 1602105
APIファミリー
resveratrol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI Key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2201-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック