APIファミリー
fentanyl
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N2(CCC(CC2)N(c3ccccc3)C(=O)CC)CCc1ccccc1
InChI
1S/C22H28N2O/c1-2-22(25)24(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-23(18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3
InChI Key
PJMPHNIQZUBGLI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0001509:
Y0001509-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ