安全性情報
1269924
USP
Fentanyl Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-Anilinopiperidine, 4-(Phenylamino)piperidine, N-Phenylpiperidin-4-amine, NSC 80678, Phenylpiperidin-4-yl amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥205,700
¥205,700
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥205,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
¥205,700
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fentanyl
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N1CCC(CC1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-2-4-10(5-3-1)13-11-6-8-12-9-7-11/h1-5,11-13H,6-9H2
InChI Key
LKRMTUUCKBQGFO-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fentanyl Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1269924-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)