Merck
PHR8967
Supelco
ジアゼパム
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
7-クロロ-1-メチル-5-フェニル-3H-1,4-ベンゾジアゼピン-2(1H)-オン, Ro 5-2807
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClN2O
CAS番号:
分子量:
284.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
APIファミリー
diazepam
包装
pkg of 200MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
生物化学的/生理学的作用
ジアゼパムは、ベンゾジアゼピン系抗不安薬です。これはGABAA受容体ベンゾジアゼピン調節部位に対するプロトタイプ配位子として働きます。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR8967-200MG:
試験成績書(COA)