Merck
D0899
ジアゼパム
≥98% (TLC), powder, GABAA receptor ligand
別名:
7-クロロ-1-メチル-5-フェニル-3H-1,4-ベンゾジアゼピン-2(1H)-オン, Ro 5-2807
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
D0899-100MG
¥44,100
D0899-1G
¥153,000
¥44,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClN2O
CAS番号:
分子量:
284.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-122-5
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ジアゼパム,
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
Quality Level
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL, DMF: soluble, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble
originator
Roche
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1185008PHR8967D-907
Diazepam
Sigma-Aldrich
D0899
Diazepam
Diazepam United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1185008
Diazepam
Diazepam certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR8967
Diazepam
Diazepam solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
D-907
Diazepam solution
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
drug control
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL, H2O: slightly soluble, DMF: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
rat ... Gabra1(29705), Gabra2(29706)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
Application
以下の用途にジアゼパムが使用されています:
  • ピロカルピンプロトコールにおける抗不安薬として。
  • マルチ電極アレイ(MEA)技術に
  • ヒト血清アルブミンのマーカーとして[1]
Biochem/physiol Actions
鎮静薬として、しばしばジアゼパムが使用されます。その代謝には、シトクロムP450 (CYP) 2C19および3A4が含まれます。ジアゼパムは、投与後ただちに作用します。
ジアゼパムは、ベンゾジアゼピン系抗不安薬です。これはGABAA受容体ベンゾジアゼピン調節部位に対するプロトタイプ配位子として働きます。
抗不安薬で、GABAAレセプタ-のベンゾジアゼピン調節部位のリガンドです。
Features and Benefits
この化合物はRocheが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGABAA Receptors(GABAA受容体)のページに記載います。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、神経科学の研究にとって注目の製品です。こちらをクリックして、特徴のあるより多くの神経科学製品をご覧ください。その他の研究領域の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
D0899-VAR: + D0899-25MG: + D0899-100MG:4548173193489 + D0899-1G:4548173193496 + D0899-10MG: + D0899-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna D Manis et al.
JCI insight, 6(1) (2020-11-25)
Kir5.1 is an inwardly rectifying potassium (Kir) channel subunit abundantly expressed in the kidney and brain. We previously established the physiologic consequences of a Kcnj16 (gene encoding Kir5.1) knockout in the Dahl salt-sensitive rat (SSKcnj16-/-), which caused electrolyte/pH dysregulation and
Drain's PeriAnesthesia Nursing - E-Book: A Critical Care Approach, 270-270 (2012)
CYP2C19 genotype affects diazepam pharmacokinetics and emergence from general anesthesia.
Inomata S, et al.
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 78(6), 647-655 (2005)
FDG-PET and NeuN-GFAP immunohistochemistry of hippocampus at different phases of the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy
Zhang L, et al.
International Journal of Medical Sciences, 12(3), 288-288 (2015)
Discovering the pharmacodynamics of conolidine and cannabidiol using a cultured neuronal network based workflow
G. D. C. Mendis, et al.
Scientific reports, 9(121) (2019)