Merck
47641
Sigma-Aldrich
Folin & Ciocalteuフェノール試薬
2 M (with respect to acid)
別名:
フォリン-チオカルトフェノール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.25
品質水準
濃度
2 M (with respect to acid)
密度
1.27 g/mL at 20 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フォリン・チカルトフェノール試薬は、植物サンプル、トマト、亜高木種および発酵性ブドウの皮の全フェノールおよびフラボノイド含有物の評価で使用されています。
その他情報
全タンパク質定量用試薬
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47641-BULK-F:
47641-6X500ML-F:
47641-2.5L-F:
47641-100ML-F:4548174004999
47641-INTR-F:
47641-VAR-F:
47641-6X100ML-F:
47641-500ML-F:4548174005002
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of total protein.
G L Peterson
Methods in enzymology, 91, 95-119 (1983-01-01)
Mechanism & inhibition kinetics of bioassay-guided fractions of Indian medicinal plants and foods as ACE inhibitors
Khan MY and Kumar V
Journal of traditional and complementary medicine (2018)
Cyanogenesis in the Australian tropical rainforest endemic Brombya platynema (Rutaceae): chemical characterisation and polymorphism
Miller RE, et al.
Functional plant biology, 33(5), 477-486 (2006)
Surface functionalization of bioactive glasses with natural molecules of biological significance, part II: Grafting of polyphenols extracted from grape skin
Zhang X, et al.
Applied Surface Science, 287(5), 341-348 (2013)
Alterations of vitamin C, total phenolics, and antioxidant capacity as affected by processing tomatoes to different products
Gahler S, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(27), 7962-7968 (2003)