Merck
Y0001252
メロペネム三水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(ジメチルアミノカルボニル)ピロリジン-3-イルチオ]-6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチルカルバペン-2-エン-3-カルボン酸三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
110 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
110 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25N3O5S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
437.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
meropenem
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI Key
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Meropenem trihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
メロペネム三水和物は、グラム陽性とグラム陰性いずれの細菌にも活性な超広スペクトルのβ-ラクタム抗生物質です。
メロペネム三水和物は、超広スペクトルのβ-ラクタム抗生物質です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001252-1EA:
Y0001252:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Angelo Frei et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(13), 2852-2858 (2019-12-04)
New antibiotics and innovative approaches to kill drug-resistant bacteria are urgently needed. Metal complexes offer access to alternative modes of action but have only sparingly been investigated in antibacterial drug discovery. We have developed a light-activated rhenium complex with activity
Laurens Manning et al.
PloS one, 9(7), e102023-e102023 (2014-07-16)
Concerns regarding the clinical impact of meropenem instability in continuous infusion (CI) devices may contribute to inconsistent uptake of this method of administration across outpatient parenteral antimicrobial therapy (OPAT) services. We retrospectively reviewed the clinical efficacy and safety of CIs
Johannes Zander et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 53(5), 781-791 (2014-10-11)
Recent studies have demonstrated highly variable blood concentrations of piperacillin, tazobactam, cefepime, meropenem, ciprofloxacin and linezolid in critically ill patients with a high incidence of sub-therapeutic levels. Consequently, therapeutic drug monitoring (TDM) of these antibiotics has to be considered, requiring
質問
  1. bonjour, Je souhaiterai savoir dans quel tampon je peux dissoudre la poudre
    1 回答
    1. The solubility of this product is not determined. However, the research-grade product M2574 is soluble in DMSO at ≥20 mg/mL. Other sources state the product can be solubilized in approximately 4 mg/mL of Ethanol or 87 mg/mL of Water.